06-1077-I
Anti-IL-22RA-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Interleukin-22 receptor subunit alpha-1, CRF2-9, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL-22R-alpha-1, IL-22RA1, ZcytoR11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL22RA1(58985)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected IL-22RA-1 in human tonsil and prostate tissue sections.
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected IL-22RA-1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1