06-1063
Anti-Frizzled-7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
frizzled homolog 7, Frizzled, homolog of, 7, frizzled-7, frizzled homolog 7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FZD7(8324)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected Frizzled-7 in human ductal in situ and GI tract tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Frizzled-7 in A431 cells.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Frizzled-7 on 10 µg of mouse brain microsomal fraction tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain microsomal fraction tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1