Documenti fondamentali
05-861
Sigma-Aldrich
Anti-vWF (von Willebrand Factor) Antibody, clone GMA-022
clone GMA-022, Upstate®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GMA-022, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Specificità
von Willebrand Factor
Immunogeno
Purified human von Willebrand Factor
Applicazioni
Anti-vWF (von Willebrand Factor) Antibody, clone GMA-022 is an antibody against vWF (von Willebrand Factor) for use in WB.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Qualità
Routinely evaluated by immunoblot
Descrizione del bersaglio
260kDa
Stato fisico
DEAE purified
Format: Purified
Stoccaggio e stabilità
2 years at -20°C from date of shipment
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Shear stress and von Willebrand factor in health and disease.
Tsai, Han-Mou
Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 29, 479-488 (2003)