Key Documents
SAB5701056
Sigma-Aldrich
Anti-VWF antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.79 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VWF(7450)
Descrizione generale
This gene encodes a glycoprotein involved in hemostasis. The encoded preproprotein is proteolytically processed following assembly into large multimeric complexes. These complexes function in the adhesion of platelets to sites of vascular injury and the transport of various proteins in the blood. Mutations in this gene result in von Willebrand disease, an inherited bleeding disorder. An unprocessed pseudogene has been found on chromosome 22. [provided by RefSeq, Oct 2015]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human VWF
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1