05-655
Anti-p21/WAF1/Cip1 Antibody, clone CP74
clone CP74, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CAP20, Anti-CIP1, Anti-MDA-6, Anti-P21, Anti-SDI1, Anti-WAF1, Anti-p21CIP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CP74, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1A(1026)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1