05-591-AF647
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor™ 647
clone SKB1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, PKB, PKB alpha, Protein kinase B, Protein kinase B alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SKB1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Akt1(11651)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-591) is shown to be suitable also for flow cytometry, immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Apoptosis & Cancer
Kinases & Phosphatases
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Akt/PKB in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2