05-536
Anti-IKKα Antibody, clone 14A231
clone 14A231, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14A231, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHUK(1147)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunological Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2