05-532
Anticorpo anti-CaM chinasi II, subunità α, clone 6G9
clone 6G9, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Anti-CAMKA, Anti-Anti-CaMKIINalpha, Anti-Anti-CaMKIIalpha, Anti-Anti-MRD53, Anti-Anti-MRT63
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G9, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, bovine
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMK2A(815)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & signaling del calcio
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1