05-516-AF647
Anti-Ras Antibody, clone RAS10, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone RAS10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
GTPase HRas, c-H-ras, H-Ras-1, Ha-Ras, p21ras, Transforming protein p21, GTPase KRas, c-K-ras, c-Ki-ras, K-Ras 2, Ki-Ras, GTPase NRas, Transforming protein N-Ras
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RAS10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Clone Ras10 is also available as unconjugated, as well as in FITC- and Alexa Fluor™ 555-conjugated forms (Cat. Nos. 05-516, FCMAB148F, 05-516-AF555) for ELISA, flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ras immunoreactivity in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2