05-507
Anti-Cdc25C Antibody, clone TC-15
clone TC-15, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TC-15, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC25C(995)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa nuclear extract
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1