05-440
Anti-Cbl Antibody, clone 7G10
clone 7G10, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene, Proto-oncogene c-CBL, RING finger protein 55, Signal transduction protein CBL, oncogene CBL2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBL(867)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
5-10 μg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for Cbl in 3T3/A31 cells fixed with ice cold Methanol/Ethanol [1:1] for 1 minute.
Immunoprecipitation:
2 μg of a previous lot immunoprecipitated Cbl from 1 mg of a mouse 3T3/A31 cell RIPA lysate, as reported by an independent laboratory.
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1