05-206
Anti-Laminin beta 2 (LAMB2) Antibody
UPSTATE®, rat monoclonal, A5
Sinonimo/i:
Anti-LAMS, Anti-NPHS5, Anti-PIERS
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Laminin B2 Antibody, clone A5, clone A5, Upstate®, from rat
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMB2(3913)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1