05-1431
Anti-Casein Kinase 2α Antibody, 1AD9
clone 1AD9, from mouse
Sinonimo/i:
CK2 catalytic subunit alpha, CKII alpha, Casein kinase II subunit alpha, Casein kinase 2, alpha 1 polypeptide, Casein kinase II alpha 1 subunit, Casein kinase II-alpha subunit, Protein kinase CK2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1AD9, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSNK2A1(1457)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody was used at a dilution of 5 μg/mL (acetone or methanol fix only).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of Casein Kinase 2 Monoclonal Antibody: S-KB-3 Cells
Signaling
Apoptosis & Cancer
Developmental Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected Neurofilament on 10 μg of PC12 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2