05-1321
Anti-BMI1 Antibody, clone AF27
clone AF27, from mouse
Sinonimo/i:
B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog, B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog (mouse), BMI1 polycomb ring finger oncogene, Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51, murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog, oncogene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AF27, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMI1(648)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A previous lot was used by an independent laboratory in ChIP. (Bracken, A.P., et al., 2007).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Immunoprecipitation Analysis: 10 μg/mL of this antibody immunoprecipitated BMI1 from 100 μg of MEF1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
MEF1 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1