05-1245
Anti-O-GlcNAc Antibody, clone 9D1.E4(10)
clone 9D1.E4(10), from mouse
Sinonimo/i:
O-GlcNAc transferase p110 subunit, O-GlcNAc transferase subunit p110, O-linked GlcNAc transferase, O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase
(UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase, O-linked N-acetylglucosam
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9D1.E4(10), monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
glycosylation
Informazioni sul gene
human ... OGT(8473)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
General Post-translation Modification
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected O-GlcNAc on 10 µg of
O-GlcNAc transferease transfected HEK293 cell lysate and O-GlcNAcase transfected transfected HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1