05-1086
Anti-phospho-IRS1 (Ser302 mouse/ Ser307 human) Antibody, clone 8.1.2
clone 8.1.2, from mouse
Sinonimo/i:
insulin receptor substrate 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8.1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer302/pSer307)
Informazioni sul gene
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
IR/IRS transfected CHO cells were stained with a 1:500 dilution of the antibody. A seconday anti-mouse Cy3 conjugate was used for visualizaion.
Immunoprecipition:
This antibody was used at a 1:1,000 to immunoprecipitate IRS1 from 5L/mL IR/IRS1 transfected CHO cells (performed by an independent lab).
Metabolism
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Metabolic Hormones & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect IRS1 phosphorylated on Ser302 in IRS/IR transfected CHO -/+ Calyculin A/ Okadaic Acid-treated cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1