04-921
Anti-GluR6/7 Antibody, clone NL9, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
Sinonimo/i:
Anti-EAA4, Anti-GLR6, Anti-GLUK6, Anti-GLUR6, Anti-GluK2, Anti-MRT6, Anti-NEDLAS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NL904, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIK2(2898)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue, rat brain microsomal preparation, human brain lysates
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1