V-030
Vitamin K1 solution
10 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
10 μg/mL in ethanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
-143.99 °C
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)/C)C
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Vitamin K1 (phylloquinone) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological and food samples by high-performance liquid chromatography (HPLC) method.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
V-030-1ML | 4061837428692 |