Documenti fondamentali
V-026
Supelco
D3-Vitamin D2 (6,19,19-D3) solution
100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Vitamin D2 (6,19,19-d3) solution, Calciferol (6,19,19-d3) solution, Ercalciol (6,19,19-d3) solution, Ergocalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28D3H41O
Peso molecolare:
399.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Shoot®)
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
−70°C
Stringa SMILE
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
Descrizione generale
An internal standard suitable for quantitation of Vitamin D2 levels in LC-MS/MS methods and testing applications including clinical and diagnostic testing or quality control testing of vitamin supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations. Vitamin D2, also called ergocalciferol, is a form of vitamin D sold as a vitamin D supplement under trade names such as Deltalin, Drisdol®, and Calcidol®.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Calcidol is a registered trademark of Patrin Pharma, Inc.
Drisdol is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - (ethanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - (ethanol)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Improvement in LC/MS Analysis of Vitamin D Metabolites in Serum by Leveraging Column Selectivity and Effective Sample Prep