S-027
JWH-073 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1)C3=CN(CCCC)C4=CC=CC=C34
InChI
1S/C23H21NO/c1-2-3-15-24-16-21(19-12-6-7-14-22(19)24)23(25)20-13-8-10-17-9-4-5-11-18(17)20/h4-14,16H,2-3,15H2,1H3
VCHHHSMPMLNVGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Synthetic cannabinoids (e.g. "Spice") are a type of designer drug that provides a cannabis-type high.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.