P-158
Prochlorperazine dihydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dihydrochloride, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dihydrochloride, Prochlorperazine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)