Documenti fondamentali
P-144
Supelco
Papaverine-D$5$ HCl hydrochloride solution
100 μg/mL (MeOH:H2O (90:10) (v/v), as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16D5NO4 · HCl
Peso molecolare:
380.88
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (MeOH:H2O (90:10) (v/v), as free base)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C(C=CN=C2CC3=C([2H])C([2H])=C(C(OC)=C3[2H])OC)C2=C([2H])C(OC)=C1OC.Cl
InChI
UOTMYNBWXDUBNX-LLTISYKISA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)