P-071
Pain Management Multi-component Opiate Mixture-13 solution
100 μg/mL each component (10 μg/mL Fentanyl), ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Opiate Mixture-13 Pain Control Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composizione
Buprenorphine, 100 μg/mL
Codeine, 100 μg/mL
Fentanyl, 10 μg/mL
Hydrocodone, 100 μg/mL
Hydromorphone, 100 μg/mL
Meperidine, 100 μg/mL
(±)-Methadone, 100 μg/mL
Morphine, 100 μg/mL
Naloxone, 100 μg/mL
Naltrexone, 100 μg/mL
Oxycodone, 100 μg/mL
Oxymorphone, 100 μg/mL
cis-Tramadol HCl, 100 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
estupefaciente/psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIC (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL each component (10 μg/mL Fentanyl)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Note legali
Analita
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P-071-1ML | 4061834253846 |