H-051
Hydromorphone-3-β-D-glucuronide
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Hydromorphone-3-beta-D-glucuronide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C23H27NO9/c1-24-7-6-23-10-3-4-12(25)20(23)32-18-13(5-2-9(14(18)23)8-11(10)24)31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30/h2,5,10-11,15-17,19-20,22,26-28H,3-4,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10-,11+,15-,16-,17+,19-,20-,22+,23-/m0/s1
VLSHIBYUEOPPRX-NSSRKTJTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.