Documenti fondamentali
M-014
Supelco
Methaqualone-D7 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H7D7N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.34
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])N2C(C)=Nc3ccccc3C2=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14N2O/c1-11-7-3-6-10-15(11)18-12(2)17-14-9-5-4-8-13(14)16(18)19/h3-10H,1-2H3/i1D3,3D,6D,7D,10D
JEYCTXHKTXCGPB-ZMMMWQAQSA-N
Descrizione generale
Methaqualone is a sedative-hypnotic and a central nervous system depressant sold under the trade name Quaalude for treatment of insomnia. Methaqualone also has a history of abuse, known by street names such as Disco biscuits, Lemmons, and 714s. This internal standard is suitable for quantitation of methaqualone levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)