I-030
Interference Mix Kit (For Qualitative Use Only)
analytical standard, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
100
200
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
estupefaciente/psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIB/IV (Portugal)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- I-023Interference Mix 1 (For Qualitative Use Only), 100-1,000 μg/mL each component in methanol, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
- I-024Interference Mix 2 (For Qualitative Use Only), 100 μg/μL each analyte in methanol, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
- I-025Interference Mix 3 (For Qualitative Use Only), 50-1000 μg/mL each component in acetonitrile, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
- I-026Interference Mix 4 (For Qualitative Use Only), 5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant® 1 mLSDS
- I-027Interference Mix 5, 100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant® 1 mLSDS
- I-028Interference Mix 6, 5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant® 1 mLSDS
- I-029Interference Mix 7 (For Qualitative Use Only), 50-100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant® 1 mLSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Blood, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)