C-219S
Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 8 Component solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Cannabidiol, 500 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 500 μg/mL
Cannabinol, 500 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 500 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 500 μg/mL
(-)-delta8-THC, 500 μg/mL
(-)-delta9-THC, 500 μg/mL
THCV, 500 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C-219S-1ML | 4065267524924 |