A-194
Amisulpride-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
4-Amino-N-[[1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, N-[[1-(Pentadeuterioethyl)-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxy-4-amino-5-(ethylsulfonyl)benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)