900404P
Avanti
pacFA Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P, powder
Sinonimo/i:
N-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900404P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Azioni biochim/fisiol
WGK 3