Documenti fondamentali
890809P
Avanti
Trehalose monooleate
Avanti Research - A Croda Brand 890809P, powder
Sinonimo/i:
D-(+)-trehalose 6-monooleate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H54O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
606.74
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (890809P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 890809P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)O[C@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)[C@@H]1O)[C@@H]2O)[C@@H]2O
InChI
1S/C30H54O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(32)39-19-21-24(34)26(36)28(38)30(41-21)42-29-27(37)25(35)23(33)20(18-31)40-29/h9-10,20-21,23-31,33-38H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30-/m1/s1
MLVMMWOWJSIKLS-WYVBACLFSA-N
Azioni biochim/fisiol
Trehalose monooleate is derived from sugar and fatty acid moieties. It is found to possess anti-aggregation activity. Trehalose monooleate has a sustaining effect against agitation and heat stress in protein. It is considered nonhemolytic and nontoxic. Trehalose monooleate is employed in solid lipid nanoparticles for treating psoriasis.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890809P-10mg)
Altre note
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nanomaterials for Clinical Applications: Case Studies in Nanomedicines, 17-17 (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
890809P-10MG4061835534067