890703C
Avanti
18:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890703C
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (890703C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890703C
Concentrazione
10 mg/mL (890703C-25mg)
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C46H93NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)51-42-44(43-54-56(50,52-9-3)53-41-40-47(4,5)6)55-46(49)39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h44H,7-43H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t44-,56?;/m1./s1
ZVWMOQRUUFNEHD-UFOBXVRVSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- to study its effect on the synergistic antimicrobial action of eugenol against Escherichia coli C600
- to test its use in the formation of lipid nanoparticle variants
- as a constituent of the microbubble formulation
- to prepare lipid monolayer for the study on the nature and orientation of interaction between graphene oxide (GO) and lipid models
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)