Documenti fondamentali
880174P
Avanti
DSPE-PEG(400)Azide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[Azido(polyethylene glycol)-400] (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H120N5O18P
Peso molecolare:
1230.59
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880174P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (880174P-50MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-10MG) ; 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-50MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)