Documenti fondamentali
880146P
Avanti
N-TETAMINE-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N,N-ditetradecyl-polysarcosine-25
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C103H184N26O25
Peso molecolare:
2186.72
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x25 mg (880146P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880146P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)