Key Documents
878123C
Avanti
C16-20:5 PC
Avanti Polar Lipids 878123C
Sinonimo/i:
1-O-hexadecyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H80NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
766.08
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (878123C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 878123C
Concentrazione
5 mg/mL (878123C-5mg)
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H80NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
YHSSHPWVFALMBA-IARQOZKNSA-N
Descrizione generale
Phophotidylcholine (PC) is a glycerophospholipid and is synthesized by the CDP-choline pathway or Kennedy pathway. It consists of 40-50% of the total phospholipids in mammalian cells and cell organelles.
Azioni biochim/fisiol
Phophotidylcholine (PC) in hepatocytes are involved in the synthesis of very low density lipoprotein (VLDL).
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878123C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash