872100C
Avanti
18:1 PE-N-20:4
Avanti Research™ - A Croda Brand 872100C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (872100C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (872100C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 872100C
Concentrazione
10 mg/mL (872100C-10mg)
5 mg/mL (872100C-5mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C61H108NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-33-36-39-42-45-48-51-59(63)62-54-55-69-72(66,67)70-57-58(71-61(65)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-68-60(64)52-49-46-43-40-37-34-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h16,19,25-28,30-33,39,42,58
ZOQBPORERXYOJV-KUHSMXTLSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)