Documenti fondamentali
870854P
Avanti
C14 Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Myristoyl L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H42ClNO4
Peso molecolare:
408.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x5 mg (870854P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1
TWGWHMYOGIGWDM-FSRHSHDFSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870854P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)