870724P
Avanti
24:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870724P, powder
Sinonimo/i:
lignoceroyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870724P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (870724P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870724P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H82N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-36(54)73-29-28-47-35(53)26-27-48-43(57)40(56)45(2,3)31-66-72(63,64)69-71(61,62)65-30-34-39(68-70(58,59)60)38(55)44(67-34)52-33-51-37-41(46)49-32-50-42(37)52;;;/h32-34,38-40,44,55-56H,4-31H2,1-3H3,(H,47,53)(H,48,57)(H,61,62)(H,63,64)(H2,46,49,50)(H2,58,59,60);3*1H3/t34-,38?,39+,40+,44-;;;/m1.../s1
BMXJUIXYBGOZPL-SJDXFXGUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)