Key Documents
870626P
Avanti
Azo Lyso PA
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H34N3O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.51
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg
pkg of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)([O-])=O.[NH4+]
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3