Documenti fondamentali
870332P
Avanti
C3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Propionyl L-carnitine-d9 (HCl Salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11D9ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TOF, LC/MS)
>99.0% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870332P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Lipidomics
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)