Documenti fondamentali
870242C
Avanti
18:1 Glutaryl PE
Avanti Research - A Croda Brand 870242C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl) (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H83NO11PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
880.11
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870242C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870242C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870242C
Concentrazione
10 mg/mL (870242C-25mg)
25 mg/mL (870242C-200mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H84NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-45(51)55-40-42(41-57-59(53,54)56-39-38-47-43(48)34-33-35-44(49)50)58-46(52)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,42H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,47,48)(H,49,50)(H,53,54);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t42-;/m1./s1
SUVWNFLYXKTNQV-IEONMYGQSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
18:1 Glutaryl phosphoethanolamine, also known as dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE) -glutaryl (GA), is a glutaric acid derivatized DOPE.
Applicazioni
18:1 Glutaryl phosphoethanolamine has been used in the preparation of liposomes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870242C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870242C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Stability of association of 1-O-octadecyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholine with liposomes is composition dependent
Mayhew E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1329(1), 139-148 (1997)
Association and release of prostaglandin E1 from liposomes
Davidson S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1327(1), 97-106 (1997)