Documenti fondamentali
860950P
Avanti
Mito-So
Avanti Research - A Croda Brand (860950P), powder
Sinonimo/i:
Mito-caged sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H69F3N3O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1004.12
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860950P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860950P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (860950P)
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Mito-caged sphingosine (Mito-So) is a mitochondria specific probe. It is a potent agent for determining the sphingosine levels.
Confezionamento
5ml Clear Glass Sealed Ampule
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Mitochondria-specific photoactivation to monitor local sphingosine metabolism and function
Feng S, et al.
eLife, 7, e34555-e34555 (2018)