860850P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860850P, powder
Sinonimo/i:
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860850P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860850P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H119NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-32-36-40-44-48-52-56-62(67)68-57-53-49-45-41-37-33-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-31-35-39-43-47-51-55-61(66)63-59(58-64)60(65)54-50-46-42-38-34-30-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,50,54,59-60,64-65H,3-16,18-26,28-49,51
RFBLXZKZNTVZAR-ZIDSZFGNSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)