Documenti fondamentali
860837P
Avanti
CER7-2′R,6R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860837P, powder
Sinonimo/i:
N(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H58D9NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860837P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860837P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
FDCYWFADVRIZMH-LZVCNZPASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides, which are lipids localized to stratum corneum. It is formed due to incorporation of hydroxyl group to long chain bases.
Applicazioni
N(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine (CER7-2′R,6R(d9)) has been used as an internal standard for qualitative analysis of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice by liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS)/MS.
Azioni biochim/fisiol
6-Hydroxysphingosine is one of the sphingoid bases in skin.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860837P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lipids and the Permeability and Antimicrobial Barriers of the Skin
Wertz Philip W
Journal of Lipids, 2018 (2018)
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)
Identification of lipids of the stratum corneum by high performance thin layer chromatography and mass spectrometry
Jamin EL, et al.
Eur. J. Mass Spectrom., 2018, 1469066718815380-1469066718815380 (2018)