Documenti fondamentali
791923P
Avanti
CER3(d9)
N-palmitoyl(d9) D-ribo-phytosphingosine, powder
Sinonimo/i:
N16:0-d9 phytosphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H60D9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (791923P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 791923P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791923P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)