Key Documents
860777C
Avanti
18:0 Dibromo MG
Avanti Polar Lipids 860777C
Sinonimo/i:
1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H40Br2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.35
Codice UNSPSC:
12352211
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (860777C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 860777C
Concentrazione
10 mg/mL (860777C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC([H])(O)COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
Descrizione generale
18:0 Dibromo MG, also known as 1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol, is a detergent. It is widely used in lipid mesophase crystallization.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860777C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(15), 2223-2230 (2011-07-08)
Long-chain acyl-coenzymes A (acyl-CoAs) (LCACoA) are the activated forms of long-chain fatty acids and serve as key lipid metabolites. Excess accumulation of intracellular LCACoA, diacylglycerols (DAGs) and ceramides may create insulin resistance with respect to glucose metabolism. We present a