Documenti fondamentali
860711P
Avanti
16:0 propargyl SM (d18:1-16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-palmitoyl sphingomyelin (N’-propynyl)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H79N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
727.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
pkg of 1 x 1mg (860711P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)