860609P
Avanti
N-08:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860609P, powder
Sinonimo/i:
N-octanoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860609P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860609P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C26H53NO4/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-24(29)26(31)23(22-28)27-25(30)21-19-16-8-6-4-2/h23-24,26,28-29,31H,3-22H2,1-2H3,(H,27,30)/t23-,24+,26-/m0/s1
XQNJLWJVISBYSS-GSLIJJQTSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)