860600P
Avanti
Lyso SM (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860600P, powder
Sinonimo/i:
Sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860600P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860600P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860600P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860600P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860600P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effect on the skeletal muscle ryanodine receptor (RyR1), in the presence and absence of calmodulin through single channel recordings in planar lipid bilayers
- as an inhibitor of Ca2+ sensor calmodulin (CaM)
- as a standard in circular dichroism (CD) spectroscopy to determine lipid selectivity of the lipid-peptide interactions
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)