860470P
Avanti
1-deoxysphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860470P, powder
Sinonimo/i:
1-deoxysphingosine (m18:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860470P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860470P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860470P
Tipo di lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3