860357P
Avanti
16:0 PC-d71
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-Dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860357P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)